Merck
206350
Sigma-Aldrich
1-Pyrrolidincarbonylchlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
bp
104-106 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClC(=O)N1CCCC1
InChI
1S/C5H8ClNO/c6-5(8)7-3-1-2-4-7/h1-4H2
InChIKey
XACWJIQLDLUFSR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride was used in the synthesis of (S)-4-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-methoxy-3-oxopropyl)phenyl pyrrolidine-1-carboxylate[1].
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Benjamin Cao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(6), 965-978 (2013-12-24)
The α9β1 and α4β1 integrin subtypes are expressed on bone marrow haemopoietic stem cells and have important roles in stem cell regulation and trafficking. Although the roles of α4β1 integrin have been thoroughly investigated with respect to HSC function, the