Wichtige Dokumente
365335
Etioporphyrin-I-nickel
About This Item
Empfohlene Produkte
λmax
392 nm
SMILES String
CCc1c(C)c2cc3c(CC)c(C)c4cc5nc(cc6c(CC)c(C)c(cc1n2)n6[Ni]n34)c(C)c5CC
InChI
1S/C32H36N4.Ni/c1-9-21-17(5)25-14-30-23(11-3)19(7)27(35-30)16-32-24(12-4)20(8)28(36-32)15-31-22(10-2)18(6)26(34-31)13-29(21)33-25;/h13-16H,9-12H2,1-8H3;/q-2;+2/b25-14-,26-13-,27-16-,28-15-,29-13-,30-14-,31-15-,32-16-;
InChIKey
SPKLBIKKHWTZSI-UGIVYKKHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)