Fortfahren mit
257532
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphineisen(III)-chlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H44ClFeN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
624.06
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
form
solid
λmax
382 nm
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Fe](Cl)n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.ClH.Fe/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;1H;/q-2;;+3/p-1/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;;
InChI key
NWWCYXFDLUMYRQ-YAJYDHHFSA-M
General description
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine metalates with iron chloride to form 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine iron chloride (FeOEP). It may be used to form Langmuir Blodgett (LB) thin films. Iron–porphyrin could be present naturally in biofilms.
Application
An iron–porphyrin adlayer adsorbed on the Au(111) substrate was used to study the electrocatalytic reduction of O2 in HClO4.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)