673625
Platin-Oktaethylporphyrin
95%
Synonym(e):
Platin(II)-2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-21H,23H-porphyrin, PtOEP
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
λmax
381 nm
Energie der Orbitale
HOMO 5.3 eV
LUMO 3.2 eV
Leistung von OLED-Bauelementen
ITO/NPD/Alq3:PtOEP (4%)/Mg:Ag
ITO/NPD/CBP:PtOEP(6%)/Mg:Ag
SMILES String
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Pt]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Pt/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChIKey
WAODGUVBNLMTSF-XTPDIVBZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Organic Semiconductor Laser Materials
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.