Merck
363170
Sigma-Aldrich
Poly(vinylalkohol)
Poly(vinyl alcohol)
Mw 13,000-23,000, 87-89% hydrolyzed
Synonym(e):
PVA
Größe auswählen
25 G
CHF 73.60
500 G
CHF 129.00
1 KG
CHF 198.00
CHF 73.60
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 73.60
500 G
CHF 129.00
1 KG
CHF 198.00
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CHOH-]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
NACRES:
NA.23
CHF 73.60
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
crystalline powder
crystals or granules
powder
Mol-Gew.
Mw 13,000-23,000
Kugelfallversuch
3.5-4.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChIKey
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polyvinylalkohol (PVA) ist ein lineares hydrophilessynthetisches Polymer mit einer monoklinen Kristallstruktur. Es kann durch die Polymerisation von Vinylestern oderVinylether mit einer anschließenden Verseifung oder Transveresterung hergestellt werden. Aufgrund seinerausgezeichneten physischen und chemischen Eigenschaften wird PVA verbreitet inKlebstoffen, Fasern, Papierindustrie, Arzneimittelabgabe und Gewebezüchtung eingesetzt.
Anwendung
PVA dient als biologisches Reagenz, um die Dispersion von Zinkoxid-Nanopartikeln zu testen.[1] PVA wurde als wirkungsvolles proteinresistentes Material evaluiert.2 Es kann zur Stabilisierung von Gold-Kolloiden mit einem Durchmesser von 3–8 nm verwendet werden.[2]
Poly(vinylalkohol) kann als sekundäre Matrize bei der Synthese von mesoporösen Zeolithen eingesetzt werden.
Er kann zur Herstellung einer Hydrogelmatrize zum Erzeugen von homogenen Mikropartikeln für die verzögerte Arzneimittelfreisetzung verwendet werden. PVA wird als Stabilisator für die Mikropartikelherstellung eingesetzt, da er eine hohe Zugfestigkeit und Flexibilität besitzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gute mechanische und chemische Stabilität
  • Nichttoxisch
  • Abstimmbare Hydrophilie
  • Resistenz gegenüber Lösungsmitteln Kann Filme bilden
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gold colloidal nanoparticles sized to be suitable precursors for heterogeneous catalysts
Porta F and Prati L
Metal Nanoclusters in Catalysis and Materials Science: The Issue of Size Control, 355-355 (2008)
Zinc oxide nanoparticles as selective killers of proliferating cells.
Taccola L, et al.
International journal of nanomedicine, 6, 1129-1140 (2010)
Solmaz Hajizadeh et al.
Journal of chromatography. A, 1274, 6-12 (2013-01-08)
In this work, a new macroporous molecularly imprinted cryogel (MIP composite cryogel) was synthesized by glutaraldehyde cross-linking reaction of poly(vinyl alcohol) (PVA) particles and amino-modified molecularly imprinted core-shell nanoparticles. The MIP core-shell nanoparticles were prepared using propranolol as a template
Han Zhu et al.
Biosensors & bioelectronics, 49, 210-215 (2013-06-15)
A novel, facile and green approach for the fabrication of H2O2, glutathione (GSH) and glucose detection biosensor using water-stable PVA and PVA/PEI nanofibers decorated with AgNPs by combining an in situ reduction approach and electrospinning technique has been demonstrated. Small
Nadège Grabowski et al.
International journal of pharmaceutics, 454(2), 686-694 (2013-06-12)
In vitro cytotoxicity and inflammatory response following exposure to nanoparticles (NPs) made of poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) have been investigated on A549 human lung epithelial cells. Three different PLGA NPs (230 nm) were obtained using different stabilizers (polyvinyl alcohol, chitosan, or Pluronic(®)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Do you have any data indicating an expected range of particle size for PVA, Poly(vinyl alcohol), products 363170 and 363138 (CAS 9002-89-5)?
    1 answer
    1. The particle size is an internal specification, and there are no external specifications beyond the internal “S” grade. Internally, the focus is on ensuring there are no excessive quantities of fines (<100 Mesh) or excessive large particles (>14 Mesh). These internal requirements do not vary between the two products listed.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review