81365
Mowiol® 18-88
Mw ~130,000
Synonym(e):
Poly(vinylalkohol)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystals
Mol-Gew.
Mw ~130,000
Kennzeichnungsgrad
86.7-88.7 mol% hydrolysis
~2,700 polymerization
Glührückstand
≤0.5%
Viskosität
16-20 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChIKey
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available