363065
Poly(vinylalkohol)
Mw 146,000-186,000, 99+% hydrolyzed
Synonym(e):
PAA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystalline powder
crystals
Mol-Gew.
Mw 146,000-186,000
Kugelfallversuch
55-65 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChIKey
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available