Merck
357693
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylbernsteinsäureanhydrid
98%
Synonym(e):
3,3-Dimethyldihydrofuran-2,5-dione, Dihydro-3,3-dimethyl-2,5-furandione
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
bp
219-220 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-31 °C (lit.)
Dichte
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-6(2)3-4(7)9-5(6)8/h3H2,1-2H3
InChIKey
ACJPFLIEHGFXGP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)