Merck
M81403
Sigma-Aldrich
Methylbernsteinsäureanhydrid
98%
Synonym(e):
Pyroweinsäure-anhydrid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
solid
bp
238-240 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33-35 °C (lit.)
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h3H,2H2,1H3
InChIKey
DFATXMYLKPCSCX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1