Merck
339016
Sigma-Aldrich
Tetrafluorphthalsäureanhydrid
97%
Synonym(e):
3,4,5,6-Tetrafluorophthalic anhydride, 4,5,6,7-Tetrafluoro-1,3-isobenzofurandione
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8F4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c2C(=O)OC(=O)c2c1F
InChI
1S/C8F4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
InChIKey
BJDDKZDZTHIIJB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.