Merck
344710
Sigma-Aldrich
Nitroniumhexafluorantimonat
About This Item
Lineare Formel:
NO2SbF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form:
powder
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[N+]=O.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.NO2.Sb/c;;;;;;2-1-3;/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
InChIKey
OFNJLTRMKNMFSW-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)