Wichtige Dokumente
122440
Thianthren
97%
Synonym(e):
Dibenzodithiodioxane
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
364-366 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
151-155 °C (lit.)
Löslichkeit
DMF: soluble
H2O: insoluble
SMILES String
S1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C12H8S2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
InChIKey
GVIJJXMXTUZIOD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?