Fortfahren mit
S2GPU10RE
Millipore® Stericup® Schnellverschluss-Vakuumfiltrationssystem
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 500 mL, pack of 12 ea
Synonym(e):
SCGPU10RE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 562.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104914
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031623
Pore size:
0.22 μm pore size
Filter capacity:
500 mL
Packaging:
pack of 12 ea
Material:
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
Sterility:
sterile
CHF 562.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
sterility
sterile
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
299 mm
diam.
12.5 cm
filter capacity
500 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Die Stericup® und Steritop® Filtrationssysteme bieten mühelose Handhabung und zuverlässige Filtrierung.
Die Stericup® und Steritop® Systeme für die Sterilfiltration verwenden zuverlässige Hochleistungsmembranen für die optimale Sterilfiltration von Laborreagenzien, Puffern und Medien. Diese Einheiten bieten hervorragende Durchfluss- und Durchsatzraten mit geringer unspezifischer Bindung und ein stabiles Design mit Kippschutz.
Diese Stericup® Membranfiltereinheit aus Polyethersulfon (PES) mit einer Porengröße von 0,22 μm kombiniert einen 500-ml-Flaschenaufsatz mit einem verschließbaren 1000-ml-Auffangkolben zur Verarbeitung und Lagerung.
Dieses Produkt ist ein direkter Ersatz für SCGPU10RE
Application
Die Stericup® und Steritop® Systeme sind dazu ausgelegt, Schaumbildung und Proteindenaturierung zu reduzieren und gleichzeitig den Durchfluss zu maximieren. Sie eignen sich für die sterile Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Gewebekulturmedien und biologischen Flüssigkeiten.
  • Gewebekulturmedien +/- Additive
  • Puffer
  • Biologische Lösungen
Nur für Forschungszwecke
Features and Benefits
  • Der Schnellverschluss-Filtertrichter wird mit nur einer Vierteldrehung von der Auffangflasche—getrennt, was die Wahrscheinlichkeit eines Verschüttens verringert und die Handhabung auf dem Labortisch oder unter dem Abzug erleichtert.
  • Die fett gedruckte Produktkennzeichnung auf dem Steritop® Filtertrichter zeigt deutlich die Membraneigenschaften einschließlich Zusammensetzung und Porengröße an und ermöglicht so eine unmittelbare, anwendungsgerechte Produktauswahl.
  • Der Deckel mit Klickverschluss und Flansch hat eine spezielle Form für einen sicheren Griff unter nassen oder trockenen Bedingungen.—Die taktile Rückmeldung bestätigt den sicheren Verschluss. Damit wird die Möglichkeit eines Verschüttens oder einer Kontamination des sterilisierten Inhalts deutlich verringert.
  • Die matte, große Beschriftungsfläche auf der Auffangflasche und die hellere Deckelfarbe erleichtern die eindeutige Beschriftung für eine verbesserte Lesbarkeit und weniger Unleserlichkeiten.
  • Der Deckel mit Klickverschluss kommt auf der Seite zu liegen, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden.
  • Die Auffangflaschen sind platzsparend stapelbar.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S2GPU11RES2GPU01RES2GPU02RE
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 500 mL, pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 1000 mL, pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 150 mL, pack of 12 ea
description
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 250 mL, pack of 12 ea
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
filter capacity
500 mL
filter capacity
1000 mL
filter capacity
150 mL
filter capacity
250 mL
material
polystyrene bottle, polyethersulfone membrane, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
material
polystyrene housing, polystyrene funnel(s), polystyrene bottle, polyethersulfone membrane
material
polystyrene funnel(s), polystyrene bottle, polystyrene housing, polyethersulfone membrane
material
polystyrene funnel(s), polystyrene housing, polystyrene bottle, polyethersulfone membrane
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
fitting
outlet flask (Receiver), inlet funnel
fitting
outlet flask (Receiver), inlet funnel
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
fitting
inlet funnel, outlet flask (Receiver)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
    1 answer
    1. Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
      Helpful?
  2. What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
      Helpful?
  3. What is the maximum vacuum pressure for filtration?
    1 answer
    1. 700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
      Helpful?
  4. What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Typically 3 years from sterilization.
      Helpful?
  5. Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
    1 answer
    1. No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
      Helpful?
  6. What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Helpful?
  7. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
    1 answer
    1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
      Helpful?
  8. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 answer
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      Helpful?
  9. The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
    1 answer
    1. Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
      Glass bottles, GL33:
      • Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
      • Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
      Glass bottles, GL45
      • Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
      • Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
      • Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
      • Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
      • Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
      • Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
      Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)
      Helpful?
  10. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 answer
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  