Wichtige Dokumente
344257
Cholinhydroxid -Lösung
20 wt. % in H2O
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
20 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.37
Dichte
1.023 g/mL at 25 °C
SMILES String
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?