Fortfahren mit
C7519
Cholin-Bikarbonat
~80% in H2O
Synonym(e):
2-(Hydroxyethyl)-trimethylammonium-bicarbonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 165.00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 336.00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 610.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H14NO · HCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
50501514
MDL number:
Form:
liquid
CHF 165.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
concentration
~80% in H2O
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
phospholipids
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.CH2O3/c1-6(2,3)4-5-7;2-1(3)4/h7H,4-5H2,1-3H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
DQKGOGJIOHUEGK-UHFFFAOYSA-M
General description
Cholin-Acetyltransferase-Substrat
Application
Cholin, ein essenzieller wasserlöslicher Nährstoff, wird vom Körper zur Erzeugung von Phosphatidylcholin-Phosphatiden und Neurotransmittern wie Acetylcholin verwendet. Cholin wird für Untersuchungen eines breiten Spektrums biologischer Prozesse von der Stammzellenentwicklung bis zur Erforschung von neurologischen Krankheiten eingesetzt. Darüber hinaus ist ein alkalisches Zwischenprodukt für die Salzherstellung von Nutzen.
Biochem/physiol Actions
Acylgruppenakzeptor
Other Notes
Hinweis: Das Bicarbonate wird mit der alterungsbedingten Freisetzung von CO2 in Carbonat konvertiert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C16292697826978
form
liquid
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
lipid type
phospholipids
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
concentration
~80% in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf