Wichtige Dokumente
342297
2,7-Dibromfluoren
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
164-166 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc-2c(Cc3cc(Br)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H8Br2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
InChIKey
AVXFJPFSWLMKSG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?