Merck
340677
Sigma-Aldrich
Lithiumphenylacetylid -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
(Phenylethinyl)-lithium
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C≡CLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
[Li]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.Li/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H;
InChIKey
QQONVLVTCMNCTJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)