Merck
339180
Sigma-Aldrich
Germanium(IV)-ethoxid
≥99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Germanium(IV)-ethylat
About This Item
Lineare Formel:
Ge(OC2H5)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.88
Beilstein:
3661173
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥99.95% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: germanium
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
≤0.01% Si
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Ge](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20GeO4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChIKey
GXMNGLIMQIPFEB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sol-gel intermediate for optical fibers[1] and photosensitive SiO2-BeO2 glasses.[2]
Sonstige Hinweise
Contains toluene
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 73, 443-443 (1986)
Non-Cryst. Solids, 168, 195-195 (1994)