Wichtige Dokumente
338354
3-Phenoxyanilin
98%
Synonym(e):
(3-Aminophenyl)-phenylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
329-330 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-44 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenoxy
SMILES String
Nc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H11NO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,13H2
InChIKey
UCSYVYFGMFODMY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?