Merck
B65551
Sigma-Aldrich
1-Bromdodecan
97%
Synonym(e):
Dodecylbromid, Laurylbromid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.23
Beilstein:
506159
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
8.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−11-−9 °C (lit.)
Dichte
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
InChIKey
PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
1-Bromdodecan kann zur Modifizierung der Löslichkeit und Verarbeitungsfähigkeit durch Alkylierung verwendet werden. Einige bekannte Anwendungen sind:
  • Verbesserung der Löslichkeit von festen polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, die in der organischen Elektronik für eine bessere Verarbeitungsfähigkeit der Lösung eingesetzt werden.
  • Induktion von Hydrophobie bei ethoxylierten Urethanen und Polyurethanen.
  • Steigerung der Lipophilie von Molekülen für biologische Anwendungen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and Properties of New N?Heteroheptacenes for Solution?Based Organic Field Effect Transistors.
Zhou F, et al.
Chemistry?A European Journal , 23(51), 12542-12549 (2017)
Contorted polycyclic aromatic hydrocarbons with cove regions and zig-zag edges.
Chen Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(60), 8474-8477 (2017)
Double-tailed long chain BODIPYs-Synthesis, characterization and preliminary studies on their use as lipid fluorescence probes.
Arranja CT, et al.
Journal of Molecular Structure, 1146, 62-69 (2017)
Rinku Dutta et al.
Pharmaceutical research, 34(3), 564-578 (2016-12-21)
To determine the pharmacokinetic parameters and biodistribution of GDC-0449 loaded polymeric micelles after systemic administration into common bile duct ligation (CBDL) induced liver fibrotic mice. We used GDC-0449 encapsulated methoxy poly (ethylene glycol)-block-poly (2-methyl-2-carboxyl-propylene carbonate)-graft-dodecanol (PEG-PCD) non-targeted polymeric micelles for
Solution-processable 2,1,3-benzothiadiazole containing compound based on the novel 1-dodecyl-6-dodecoxynaphthyridine-2-one unit for organic field-effect transistors.
Cameron J, et al.
Organic Electronics, 49, 400-405 (2017)