Wichtige Dokumente
336718
Cadmiumbromid Tetrahydrat
98%
Synonym(e):
Cadmium dibromide tetrahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cadmium
SMILES String
O.O.O.O.Br[Cd]Br
InChI
1S/2BrH.Cd.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChIKey
PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.