Merck
206121
Sigma-Aldrich
Platin(II)-bromid
98%
Synonym(e):
Dibromoplatinum, Platinum Dibromide
About This Item
Lineare Formel:
PtBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
38191304
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: platinum
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
Dichte
6.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Pt]Br
InChI
1S/2BrH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.