Merck
590703
Sigma-Aldrich
Calciumiodid
99%
Synonym(e):
Calcium diiodide
Größe auswählen
10 G
CHF 95.10
CHF 95.10
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 95.10
About This Item
Lineare Formel:
CaI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99%
Form:
powder and chunks
CHF 95.10
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder and chunks
mp (Schmelzpunkt)
779 °C (lit.)
SMILES String
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)