Merck
398853
Sigma-Aldrich
Blei(II)bromid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Blei-dibromid
Größe auswählen
5 G
CHF 88.30
CHF 88.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 88.30
About This Item
Lineare Formel:
PbBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 88.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: lead
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
892 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
371 °C (lit.)
Dichte
6.66 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[PbH2]Br
InChI
1S/2BrH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Blei(II)-bromid ist ein weißer, kristalliner Feststoff, der nur schwer in Wasser löslich ist. Es verfügt über ausgezeichnete optische Eigenschaften, einschließlich einer geeigneten Bandlücke für eine effiziente Lichtabsorption im sichtbaren Spektrum, was es zu einem idealen Kandidaten für Photovoltaik-Anwendungen macht.
Anwendung
Blei(II)-bromid kann verwendet werden:
  • zur Vorbereitung eines Elektrolyts für eine leistungsstarke All-Solid-State-Bromid-Ionen-Batterie
  • als Vorstufe zur Herstellung organisch-anorganischer Hybrid-Perowskit-Materialien für Solarzellen und lichtemittierende Geräte (LEDs)
  • als Ausgangsmaterial zur Herstellung von photokatalytischen CsPbBr3@SiO2 Verbundstoffen mit guter Wasserstabilität
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A N Hamir et al.
Australian veterinary journal, 57(9), 401-406 (1981-09-01)
Eight-month-old dogs maintained on a high-fat-low-calcium diet were administered a mixture of lead chloride, lead bromide and lead sulphate for prolonged periods at 4 different dose levels. Dogs on high levels of leads showed marked weight loss and gastrointestinal symptoms
Hongying Duan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 60(7), 1447-1451 (2004-05-19)
In our experiments, it was observed that adding bromide to Pb2+ solution of N,N'-dimethylformamide (DMF), the highly emissive cluster Pb4Br11(3-) can be formed and the fluorescence intensity of the formed cluster is proportional to the concentration of Pb2+, based on
A O Maslat et al.
Journal of trace elements and electrolytes in health and disease, 3(4), 187-191 (1989-12-01)
The mutagenicity of lead (II) bromide (a combustion product of the gasoline additives lead (IV) tetraethyl and 1,2-dibromoethane) was investigated using various strains of bacteria. Taking prodigiosin (the red pigment) production as a marker, lead (II) bromide was found to
G Ahmed et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 67(6), 1050-1056 (2009-03-10)
We present the electron momentum densities of PbCl(2) and PbBr(2) using 661.65 keV gamma-rays from 20 Ci (137)Cs source. To supplement our experimental investigations, we also report energy bands, density of states, Mulliken's population and Compton profiles of PbCl(2) and
Artikel
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Alle anzeigen
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf