Merck
643440
Sigma-Aldrich
L-Arginin-13C6 -hydrochlorid
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
SILAC Aminosäure, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminomethyl)amino]pentansäure-13C6-hydrochlorid, 13C-markiertes Arginin, 13C-markiertes Arginin-Hydrochlorid
Größe auswählen
100 MG
CHF 1’470.00
250 MG
CHF 2’240.00
CHF 1’470.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 1’470.00
250 MG
CHF 2’240.00
About This Item
Lineare Formel:
H2N13C(NH)NH13CH2(13CH2)213CH(NH2)13CO2H · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’470.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
226-230 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl[H].N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2]N[13C](N)=N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChIKey
KWTQSFXGGICVPE-BJPSCUOKSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Die gepulste stabile Isotopenmarkierung von Aminosäuren wurde zur Untersuchung der Wirtszellenfunktion, Überlebensfähigkeit und präzisen intrazellulären Signalwege bei der Proteinsynthese von HIV-1-infizierten humanen, von Monozyten abstammenden Makrophagen verwendet. Die Identifizierung viraler Proteine aus mit aviärer infektiöser Bronchitis infizierten Zellen gelang mittels stabiler Isotopenmarkierung in Verbindung mit LC-MS/MS.
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotopen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gino L Turra et al.
Microbiology spectrum, 9(2), e0080921-e0080921 (2021-09-30)
Import and oxidative folding of proteins in the mitochondrial intermembrane space differ among eukaryotic lineages. While opisthokonts such as yeast rely on the receptor and oxidoreductase Mia40 in combination with the Mia40:cytochrome c oxidoreductase Erv, kinetoplastid parasites and other Excavata/Discoba
Edward Emmott et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 9(9), 1920-1936 (2010-05-15)
Virus-host interactions involve complex interplay between viral and host factors, rendering them an ideal target for proteomic analysis. Here we detail a high throughput quantitative proteomics analysis of Vero cells infected with the coronavirus infectious bronchitis virus (IBV), a positive
Stephanie D Kraft-Terry et al.
Journal of proteome research, 10(6), 2852-2862 (2011-04-20)
Dynamic interactions between human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) and the macrophage govern the tempo of viral dissemination and replication in its human host. HIV-1 affects macrophage phenotype, and the macrophage, in turn, can modulate the viral life cycle. While these processes
Zehan Hu et al.
Cell reports, 28(13), 3486-3496 (2019-09-26)
The target of rapamycin complex 1 (TORC1) is a master regulator of cell homeostasis, which promotes anabolic reactions and synchronously inhibits catabolic processes such as autophagy-mediated protein degradation. Its prime autophagy target is Atg13, a subunit of the Atg1 kinase
Koshi Imami et al.
Molecular cell, 72(1), 84-98 (2018-09-18)
Emerging evidence indicates that heterogeneity in ribosome composition can give rise to specialized functions. Until now, research mainly focused on differences in core ribosomal proteins and associated factors. The effect of posttranslational modifications has not been studied systematically. Analyzing ribosome
Verwandter Inhalt
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Proteinstrukturanalysen unterstützen die Identifizierung von Krankheits-Biomarkern und Wirkstofftargets, die für therapeutische Behandlungen entscheidend sind.
Questions
  1. what the solubility of this compound?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at a concentration of 100 milligrams per milliliter. This is not necessarily the maximum concentration; it is just the concentration at which the solubility of the non-isotopically labeled version of this compound (Product A6969) has been tested.