Merck
615404
Sigma-Aldrich
Chloressigsäure-d3
98 atom % D
Synonym(e):
Trideuteriochloroacetic acid
Größe auswählen
5 G
CHF 1’260.00
CHF 1’260.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 1’260.00
About This Item
Lineare Formel:
ClCD2CO2D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’260.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C (lit.)
Dichte
1.630 g/mL
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD
InChIKey
FOCAUTSVDIKZOP-RIAYTAFFSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)