Merck
334715
Sigma-Aldrich
3-Fluorphthalsäure
98%
Synonym(e):
3-Fluor-1,2-benzoldicarbonsäure
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3-1,2-(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
175-177 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cccc(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H5FO4/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1