Merck
196800
Sigma-Aldrich
Tetrafluorphthalsäure
98%
Synonym(e):
3,4,5,6-Tetrafluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-Tetrafluorophthalic acid, o -Tetrafluorobenzenedicarboxylic acid
About This Item
Lineare Formel:
C6F4-1,2-(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
152-154 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)2(8(15)16)4(10)6(12)5(3)11/h(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
YJLVXRPNNDKMMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)