Merck
334707
Sigma-Aldrich
1,2-Diiodtetrafluorbenzol
99%
Größe auswählen
5 G
CHF 211.00
CHF 211.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 211.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6F4I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.87
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 211.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
49-50 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(I)c(I)c1F
InChI
1S/C6F4I2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChIKey
JQBYIZAYQMMVTO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,2-Diiodotetrafluorobenzene on treatment with methyl lithium at -78/dg, affords dilithiotetrafluorobenzene.[1] 1,2-Diiodotetrafluorobenzene (1,2-DITFB) forms co-crystals with nitroxide 1,1,3,3-tetramethylisoindolin-2-yloxyl (TMIO), a 2:2 cyclic tetramer, (TMIO)2·(1,2-DITFB)2.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vapour phase assembly of a halogen bonded complex of an isoindoline nitroxide and 1, 2-diiodotetrafluorobenzene.
Davy KJP, et al.
CrystEngComm, 13(16), 5062-5070 (2011)
The reaction of 1, 2-dilithiotetrafluorobenzene with group V halides.
Cullen WR and Wu AW.
Journal of Fluorine Chemistry, 8(2), 183-187 (1976)