Wichtige Dokumente
W6853
Fumaric acid-1,4-13C2,2,3-d2
API for Clinical Studies, ≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Fumaric acid-1,4-13C2,2,3-d2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 59
new score: 48
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
298-300 °C (subl.) (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O[13C](/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)