Merck
330094
Sigma-Aldrich
Palladiumhydroxid auf Kohlenstoff
extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support
Synonym(e):
Pearlman-Katalysator
Größe auswählen
10 G
CHF 243.00
50 G
CHF 1’150.00
CHF 243.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 243.00
50 G
CHF 1’150.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H2O2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.43
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 243.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Enthält
~50% water
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Kennzeichnungsgrad
20 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
carbon, wet support
SMILES String
O[Pd]O
InChI
1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
InChIKey
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Katalysator für die Hydrogenolyse von Benzylgruppen und Epoxiden; wird verwendet für die Reduktion von Nitroverbindungen zu Aminen und als Dehydrogenierungsreagenz.
Nützliches Reagenz für die Debenzylierung
Das Produkt kann mit unserem Benchtop-Wasserstoffgenerator H-Genie Lite (Z744083) verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shuai Nie et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 21(3), 287-296 (2015-08-27)
Complex mixtures of plant derived triglycerol (TG) lipids are commonly used as feedstock components for the production of industrial polymers. However, there remains a need for the development of analytical strategies to investigate the intrinsic intermolecular cross-linking reactivity of individual
Yossi Shemesh et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 34(11), 753-762 (2015-10-01)
Carboxylates and dicarboxylates are important phosphate mimics. Herein, we present a simple synthetic route for the preparation of RNA carboxylate/dicarboxylate conjugates, starting from suitably protected NH2- and COOH-containing molecules that are coupled to the RNA on the solid support. The
Artikel
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.