Merck
327247
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Brom-α-methylbenzylalkohol
98%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]30/D −54°, c = 1 in chloroform
bp
128 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
hydroxyl
SMILES String
C[C@H](O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
InChIKey
DZLZSFZSPIUINR-LURJTMIESA-N
Anwendung
Used in the synthesis of chiral boronic acids, which serve as reagents for enantiomeric purity determination of diols by H-NMR.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Burgess, K. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 33, 1182-1182 (1994)