Wichtige Dokumente
D184101
1,5-Dimethyl-2-Pyrrolidinon
95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 5
new score: 4
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Reduce Derivatives
Real-Time Analysis for Pollution Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
215-217 °C/743 mmHg (lit.)
Dichte
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CC1CCC(=O)N1C
InChI
1S/C6H11NO/c1-5-3-4-6(8)7(5)2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
FILVIKOEJGORQS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)