Merck
308234
Sigma-Aldrich
1,3-Phenylendiisocyanat
95%
Größe auswählen
5 G
CHF 107.00
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 107.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(NCO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
bp
121 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
49-51 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C=Nc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H4N2O2/c11-5-9-7-2-1-3-8(4-7)10-6-12/h1-4H
InChIKey
VGHSXKTVMPXHNG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)