Wichtige Dokumente
307963
2,6-Dimethyl-5-heptenal
technical grade, 80%
Synonym(e):
Melonal
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
80%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
116-124 °C/100 mmHg (lit.)
Dichte
0.879 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
CC(CC\C=C(\C)C)C=O
InChI
1S/C9H16O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3
InChIKey
YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
143.6 °F
Flammpunkt (°C)
62 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?