Wichtige Dokumente
307505
Methylenviolett 3RAX
Dye content 90 %
Synonym(e):
3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenaziniumchlorid, N,N-Diethylphenosafranin
Empfohlene Produkte
Assay
>90.0% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
285 °C (dec.) (lit.)
λmax
557 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3ccc(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C22H22N4.ClH/c1-3-25(4-2)18-11-13-20-22(15-18)26(17-8-6-5-7-9-17)21-14-16(23)10-12-19(21)24-20;/h5-15,23H,3-4H2,1-2H3;1H
InChIKey
MOVNSGGBTSIUGX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)