Merck
302600
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)methan
97%
Synonym(e):
1,1′,1′′-Methylidynetris[1,1,1-trimethylsilane], Methylidynetris[trimethylsilane], [Bis(trimethylsilyl)methyl]trimethylsilane
Größe auswählen
5 G
CHF 526.00
CHF 526.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 526.00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3Si]3CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.59
Beilstein:
1850371
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 526.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)C([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H28Si3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
InChIKey
BNZSPXKCIAAEJK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sterisch anspruchsvolle "Risyl"-Gruppe. [1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Inorg. Synth., 27, 233-233 (1990)