Merck
87642
Sigma-Aldrich
Tetrakis-(trimethylsilyl)-silan
≥97.0%
Synonym(e):
2,2-Bis-(trimethylsilyl)-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilan
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3Si]4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.84
Beilstein:
1860786
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
≥300 °C
SMILES String
C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H36Si5/c1-13(2,3)17(14(4,5)6,15(7,8)9)16(10,11)12/h1-12H3
InChIKey
BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium; Preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A.G. Brook et al.
Organometallic Syntheses, vol. 4, 385-385 null
C.H. Ming et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 316, 255-255 (1986)