Merck
30192
Sigma-Aldrich
(R)-2-Amino-hexan
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
(R)-2-Hexylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
Beilstein:
5237601
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (GC)
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
SMILES String
CCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,3-5,7H2,1-2H3/t6-/m1/s1
InChIKey
WGBBUURBHXLGFM-ZCFIWIBFSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F
Flammpunkt (°C)
54 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter