Merck
127787
Sigma-Aldrich
Crotonsäurechlorid
technical grade, 90%
Synonym(e):
(E)-Crotonoyl chloride, trans-Crotonoyl chloride
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHCOCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.53
Beilstein:
506118
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Enthält
1500 ppm hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
120-123 °C (lit.)
Dichte
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
InChIKey
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Anwendung
Crotonoyl chloride was used in the synthesis of α,β-unsaturated ester[1].
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Double asymmetric induction as a mechanistic probe: the doubly diastereoselective conjugate addition of enantiopure lithium amides to enantiopure α,β-unsaturated esters and enantiopure α,β-unsaturated hydroxamates.
Davies SG, et al.
Tetrahedron, 67(34), 6382-6403 (2011)