Wichtige Dokumente
298891
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon
99%
Synonym(e):
(4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]18/D +168°, c = 2 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
121-123 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H]1NC(=O)O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9-/m1/s1
InChIKey
PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCActive Filters