Merck
402451
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Phenyl-2-oxazolidinon
98%
Größe auswählen
1 G
CHF 71.50
5 G
CHF 87.40
CHF 71.50
Versandbereit am21. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 71.50
5 G
CHF 87.40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.17
Beilstein:
4308995
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 71.50
Versandbereit am21. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D −48°, c = 2 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
131-133 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
O=C1N[C@@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m0/s1
InChIKey
QDMNNMIOWVJVLY-QMMMGPOBSA-N
Anwendung
Anwendung: Synthese von α-Aminosäuren [1] und die Herstellung von β-Lactam-Antibiotika.[2]
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Journal of Organic Chemistry, 56, 5385-5385 (1991)
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 40, 1077-1077 (1992)