Merck
298883
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.16
Beilstein:
3588198
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −18°, c = 6 in ethanol
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
70-73 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m1/s1
InChIKey
YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
Anwendung
Reagent employed as a chiral ligand in dirhodium(II) complexes and as a chiral auxiliary in aldol addition reactions. Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of the American Chemical Society, 115, 9968-9968 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5107-5107 (1993)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)