Wichtige Dokumente
294519
Chlormethyloctylether
95%
Synonym(e):
1-(Chloromethoxy)octane, Chloromethyl n-octyl ether, Octyloxymethyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Enthält
0.1% 2,6-di-tert-butylphenol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
Dichte
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCOCCl
InChI
1S/C9H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10/h2-9H2,1H3
InChIKey
YUMNZEWYPUBSQA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- in chloromethylation of calix[4]arene, methyl ethers of calix[6]arene and calix[8]arene
- in the synthesis of chloromethylated poly(phthalazinone ether sulfone ketone)
- in chloromethylation of polyetherethersulphone-polyethersulphone copolymers
- for polymers
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?