Wichtige Dokumente
242632
2-Chlorethyl-methylsulfid
97%
Synonym(e):
2-(Methylthio)-ethylchlorid, Hemi-Senfgas
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
55-56 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
thioether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSCCCl
InChI
1S/C3H7ClS/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
InChIKey
MYFKLQFBFSHBPA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?