Wichtige Dokumente
284491
(R)-(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
98%
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D +22.8°, c = 1.2 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
93-95 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES String
N[C@@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1
InChIKey
STVVMTBJNDTZBF-SECBINFHSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?