Wichtige Dokumente
275336
Benzo[b]fluoranthen
98%
Synonym(e):
2,3-Benzfluoranthen, 3,4-Benz[e]acephenanthrylen, 3,4-Benzfluoranthen, 3,4-Benzofluoranthen, Benz[e]acephenanthrylen, Benzo[e]fluoranthen, NSC 89265
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4c3c-2cc5ccccc45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H
InChIKey
FTOVXSOBNPWTSH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?