Merck
282448
Sigma-Aldrich
Propionsäure-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Propansäure-1-13C
Größe auswählen
1 G
CHF 447.00
CHF 447.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 447.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 447.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
141 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-24--23 °C (lit.)
Dichte
0.993 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i3+1
InChIKey
XBDQKXXYIPTUBI-LBPDFUHNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Huclier-Markai et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 32(16), 1331-1343 (2018-05-29)
Natural organic matter (NOM) is present in the environment and could influence the migration of heavy metals/radionuclides. The dissolved fraction of NOM (DOM) is usually quantified using total organic carbon analysis or UV-visible spectrometry. Nonetheless, analysis using pattern recognition cannot