Merck
606138
Sigma-Aldrich
Isobuttersäure-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
2-Methylpropionsäure-1-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(CH3)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
153-154 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-47 °C (lit.)
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i4+1
InChIKey
KQNPFQTWMSNSAP-AZXPZELESA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)