Merck
588547
Sigma-Aldrich
Buttersäure-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Buttersäure-2-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH213CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-6--3 °C (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i3+1
InChIKey
FERIUCNNQQJTOY-LBPDFUHNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup